Merck
452106
Sigma-Aldrich
2,2′-Azobis(2-methylpropane)
97%
Synonim(y):
Azo-tert-butane, Di-tert-butyldiazene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CN=NC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Beilstein:
1749274
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
zanieczyszczenia
<3% n-pentane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
tw
47-48 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
azo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)N=NC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
GKCPCPKXFGQXGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2′-Azobis(2-methylpropane)(ABMP) serves as a photo initiator since it produces radicals when excited bythe photons. It is an easily available initiators.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kelvin Chan et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(25), 11773-11779 (2005-12-01)
Photoinitiated chemical vapor deposition (piCVD) is an evolutionary CVD technique for depositing polymeric thin films in one step without using any solvents. The technique requires no pre- or post-treatment and uses a volatile photoinitiator to initiate free-radical polymerization of gaseous
Zi Liang Wu et al.
Nature communications, 4, 1586-1586 (2013-03-14)
Although Nature has always been a common source of inspiration in the development of artificial materials, only recently has the ability of man-made materials to produce complex three-dimensional (3D) structures from two-dimensional sheets been explored. Here we present a new
Living free-radical polymerization by reversible addition-fragmentation chain transfer: the RAFT process.
Chiefari J, et al.
Macromolecules, 31(6), 5559-5562 (1998)