Merck
714887
Sigma-Aldrich
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) solution
0.2 M in toluene
Synonim(y):
α,α,′-Azoisobutyronitrile solution, AIBN solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
0.2 M in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Klucz InChI
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Zastosowanie
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN) is a radical initiator. AIBN solution can be used to initiate radical-induced reactions, specifically free-radical polymerizations. It can be used in:
  • Synthesis of styrene-vinyl pyridine diblock copolymers by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
  • Preparation of silicon oxycarbide glasses.
  • Synthesis of poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] for the preparation of titanium dioxide composites for electrophoretic displays.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stable titanium dioxide grafted with poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] composite particles in suspension for electrophoretic displays.
Dai R, et al.
Colloid and Polymer Science, 289(4), 401-407 (2011)
Optimization of sol?gel/pyrolysis routes to silicon oxycarbide glasses.
Strachota A, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 358(20), 2771-2782 (2012)
Aspects of the chemistry of azobisisobutyronitrile.
Bevington J C.
Journal of Polymer Science, 10(3), 195-202 (1993)
Styrene?vinyl pyridine diblock copolymers: Synthesis by RAFT polymerization and self?assembly in solution and in the bulk.
Zamfir M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(8), 1636-1644 (2012)
Brandon Lynch et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(7), 1863-1873 (2016-05-31)
Cartilage repair presents a daunting challenge in tissue engineering applications due to the low oxygen conditions (hypoxia) affiliated in diseased states. Hence, the use of biomaterial scaffolds with unique variability is imperative to treat diseased or damaged cartilage. Thermosensitive hydrogels