Kluczowe dokumenty
447056
(S)-(−)-2-Acetoxypropionyl chloride
97%
Synonim(y):
O-Acetyl-L-lactyl chloride, AP-Cl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −31°, c = 4 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
50 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
C[C@H](OC(C)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ALHZEIINTQJLOT-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?