Merck
446726
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCONHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
61-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
O=C(NCC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13)
Klucz InChI
DVUXKEFDAGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Versari et al.
Biotechnology and bioengineering, 79(1), 9-14 (2007-06-27)
A mutant of the cysteine protease papain, displaying nitrile hydratase and amidase activities, was expressed in Pichia pastoris and used for the hydrolysis of peptide nitriles in aqueous-organic media. The rate of hydrolysis of these nitriles is lowered by increasing