Kluczowe dokumenty
441678
3-Iodophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
Kwas B-(3-jodofenylo)boronowy, Kwas m-izobenzenoboronowy
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95%
mp
195-197 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Klucz InChI
REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant involved in:
- Aerobic oxidative coupling with arenes
- Coupling with acetals
- Synthesis of inhibitors of homoserine transacetylase
- Boron-Heck arylation with alkenes
- N-arylation
- Heck reactions with electrophilic alkenes
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?