Kluczowe dokumenty
437344
Ethylbenzene-d10
99 atom % D
Synonim(y):
Decadeuteroethylbenzene
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
≥99.00%
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
134.6 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
Polecane produkty
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?