Merck
431745
Sigma-Aldrich
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
70-72 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
phenyl
thioether
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
Klucz InChI
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(benzylotio)-3-nitropirydyna jest pochodną pirydyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)