Merck
423432
Sigma-Aldrich
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
95%
Poziom jakości
Próba
95%
mp
125-131 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
Klucz InChI
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
Opis ogólny
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)