423181
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~90,000
Synonim(y):
Hypromellose
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or crystals
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~90,000
zakres etykietowania
1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
21 wt. % methoxy
0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
5 wt. % propylene oxide
napięcie powierzchniowe
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
lepkość
15,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
temp. przejścia
gel point 70-90 °C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1