Merck
42195
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitrophenol
moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.11
Beilstein:
1969398
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
jakość
moistened with water
zawiera
~20% water as stabilizer
mp
130-135 °C
rozpuszczalność
dioxane: soluble 1 g/10 mL
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Oc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H
Klucz InChI
AKLOLDQYWQAREW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Dinitrofenol jest pochodną nitrofenolu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Angeles Camacho-Ruiz et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(32), 4048-4057 (2020-08-07)
A continuous spectrophotometric assay for the screening of PHB depolymerase activity in microtiter plates was developed. We evaluated crystalline PHB in the suspension and coated it with the addition of a pH indicator to detect the breakage of the ester