Merck
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
Synonim(y):
1-Bromo-3-(tetrahydropyranyloxy)propane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.11
Beilstein:
106236
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
Klucz InChI
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The latent alcohol functionality of this bifunctional building block can be generated using aqueous acid.
Zastosowanie
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)