Kluczowe dokumenty
415057
Magnesium stearate
technical grade
Synonim(y):
Stearic acid magnesium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Postać
powder
skład
palmitate salt, 25%
stearate salt, 65%
mp
200 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Magnesium stearate, the salt of stearic acid, is widely employed as an inactive component in making pharmaceutical tablets.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?