Kluczowe dokumenty
PHR1363
Supelco
Magnesium Stearate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Standardowa zaróbka stearynianu magnezu
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
magnesium stearate
opakowanie
ampule of 2.5 g
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Stearynian magnezu jest powszechnie stosowany jako środek poślizgowy w preparatach farmaceutycznych, aby uniknąć przywierania mieszanki substancji pomocniczych z zawartości preparatu do sprzętu produkcyjnego.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Stearynian magnezu może być stosowany jako substancja pomocnicza w produkcji atorwastatyny i poloksamerów. Oznaczanie analitu w preparatach farmaceutycznych można przeprowadzić za pomocą chromatografii i metod kolorymetrycznych.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1467 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of magnesium from magnesium stearate in pharmaceutical tablet formulations using hydrophilic interaction liquid chromatography with nano quantity analyte detection
Risley DS, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 78, 112-117 (2013)
Liquid chromatographic determination of atorvastatin in bulk drug, tablets, and human plasma
Altuntas TG and Erk N
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27(1), 83-93 (2004)
Quantitation of poloxamers in pharmaceutical formulations using size exclusion chromatography and colorimetric methods
Mao Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35(5), 1127-1142 (2004)