Merck
414026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl polyphosphate
Synonim(y):
PPSE, Polyphosphoric acid trimethylsilyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
{-P(=O)[OSi(CH3)3]O-}n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OP(=O)=O
InChI
1S/C3H9O3PSi/c1-8(2,3)6-7(4)5/h1-3H3
Klucz InChI
YSVQLWJDHYBITL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Microwave-Assisted Synthesis of 2-Aryl-2-oxazolines, 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazines, and 4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-oxazepines: Utilizes trimethylsilyl polyphosphate under solvent-free conditions for the efficient preparation of various oxazolines and oxazines (MC Mollo, LR Orelli, 2016).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 45, 2465-2465 (1989)
Tetrahedron Letters, 22, 1803-1803 (1981)