Kluczowe dokumenty
400890
cis-2-Butene
≥99%
Synonim(y):
(2Z)-2-buten, (Z)-2-buten, Z-Buten, cis-1,2-dimetyloetylen, cis-2-butylen
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1414 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
615 °F
granice wybuchowości
9.7 %
bp
3.7 °C (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
Klucz InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ARJAWSKDSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Compatible with the following:
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal