Merck
398365
Sigma-Aldrich
Potassium hexaiodoplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
K2PtI6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1034.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.9% trace metals basis
Formularz:
powder
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[K+].[K+].I[Pt--](I)(I)(I)(I)I
InChI
1S/6HI.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Klucz InChI
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)