Kluczowe dokumenty
293741
Succinic anhydride-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C(=O)OC(=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
RINCXYDBBGOEEQ-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?