Merck
615250
Sigma-Aldrich
Methane-d3-sulfonyl chloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
gas
bp
60 °C/21 mmHg
gęstość
1.518 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1D3
Klucz InChI
QARBMVPHQWIHKH-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)