Merck
708747
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d3-sulfonyl chloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CD3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
118.49 by atom % calculation
bp
60 °C/21 mmHg
gęstość
1.531 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1D3
Klucz InChI
QARBMVPHQWIHKH-KQORAOOSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)