Merck
391662
Sigma-Aldrich
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheylamine
95%
Synonim(y):
(+)-Isopinocampheylamine, (1S,2S,3S,5R)-3-Pinanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]22/D +44°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1[C@@H](N)C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
VPTSZLVPZCTAHZ-KZVJFYERSA-N
Zastosowanie
(1S,2S,3S,5R)-(+)-izopinokamfetyloamina jest pierwszorzędową bicykliczną aminą o silnej zdolności hamowania kanału jonowego M2 podobnej do amantadyny, co czyni ją obiecującym kandydatem do opracowania środków przeciw grypie.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Discovery of highly potent agents against influenza A virus.
Zhao X, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 46(1), 52-57 (2011)
Identification of hits as matrix-2 protein inhibitors through the focused screening of a small primary amine library.
Hu W, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(9), 3831-3834 (2010)
New strategy for high throughput screening of anti-influenza virus M2 ion channel inhibitors.
Li C, et al.
Current Pharmaceutical Design, 19(28), 5146-5155 (2013)