Kluczowe dokumenty
391107
trans-1-Bromo-1-propene
contains copper as stabilizer, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
gęstość
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
trans-1-Bromo-1-propene is an alkenyl halide. Product contains copper as stabilizer. Its synthesis from 1,2-dibromopropane has been reported by various researchers. Its IR spectra has been investigated.
Zastosowanie
trans -1-Bromo-1-propene is suitable for the synthesis of (E)-hex-4-en-2-yn-1-ol. trans -1-Bromo-1-propene ((E)-1-bromo-1-propene) may be used in the synthesis of the following:
- (E)-1,3-dimethyl-3-(prop-1-enyl)indolin-2-one
- 3-alkenyl-Δ3-cephems
- (E)-1-(benzylthio)-1-propene
trans-1-Bromo-1-propene may be used as starting reagent in the synthesis of (+)-trans-isoalliin and (-)-trans-isoalliin.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Substituted Dienols from Palladium Catalyzed Coupling of Hydroaluminated Enynols with Aryl Iodides.
Crook KE, et al.
Letters in Organic Chemistry, 5(3), 158-164 (2008)
H Tanaka et al.
The Journal of organic chemistry, 66(2), 570-577 (2001-06-30)
Synthesis of 3-alkenyl-delta 3-cephems was performed successfully by cross-coupling 3-(trifluoromethylsulfonyloxy or chloro)-delta 3-cephem with alkenyl halides, e.g., vinyl bromide, trans-1-bromo-1-propene, and trans-beta-bromostyrene in an Al/cat.PbBr2/cat.NiBr2(bpy)/NMP (or DMF) system. Reduction of 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-delta 3-cephem into norcephalosporin was also achieved by a similar
Structure Analysis of Poly (propylene-β-d oxide) by Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.
Oguni N, et al.
Macromolecules, 6(3), 459-465 (1973)
Lasanthi Jayathilaka et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 25(3), 67-76 (2014-09-05)
Naturally occurring (+)-trans-isoalliin, (R(C)R(S))-(+)-trans-S-1-propenyl-L-cysteine sulfoxide, is a major cysteine sulfoxide in onion. The importance of producing it synthetically to support further research is very well recognized. The (+)-trans-isoalliin is prepared by chemical synthesis and reversed-phase (RP)-HPLC. First, S-2-propenyl-L-cysteine (deoxyalliin) is
Facile synthesis of trans-S-1-propenyl-L-cysteine sulfoxide (isoalliin) in onions (Allium cepa).
Lee S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32, 319-320 (2011)