Merck
388246
Sigma-Aldrich
Dimethylamine solution
2.0 M in methanol
Synonim(y):
N,N-dimetyloamina
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
Beilstein:
605257
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.90 -2.20 M (NaOH, titration)
2.0 M in methanol
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimetyloamina, amina drugorzędowa, jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji wielu produktów rolniczych i farmaceutycznych. Rozpuszczalniki dimetyloformamid (DMF) i dimetyloacetamid (DMA) są pochodnymi dimetyloaminy. Jest ona również stosowana jako prekursor do przygotowania pochodnych amidowych.
Zastosowanie
Dimetyloamina może być stosowana jako prekursor do otrzymywania wielu chemicznych bloków budulcowych, takich jak dimetylo(3-chloropropylo)amina , 2-chloro-N,N-dimetyloetanimidamid oraz 4,6-dichloro-2-(dimetyloamino)-1,3,5-triazyna .
Opakowanie
Butelka 2124 o pojemności 25 ml jest zalecana do jednorazowego użytku. Wielokrotne przebicia prawdopodobnie spowodują zmniejszenie wydajności produktu.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Methylamines
van Gysel A B and Musin W
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1997)
Synthesis of 3-{4-[4-dimethylamino-6-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yloxy)-[1, 3, 5] triazin-2-ylamino]-phenyl}-2-phenyl-5-(4-pyridin-2-yl-piperazin-1-ylmethyl)-thiazolidin-4-one and their biological evaluation
Patel D, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(10), 2926-2944 (2012)
Synthesis of 2-amino-4-imino-4, 5-dihydrothiazoles from N-sulfonyl-α -chloroamidines and thiourea
Abdelaal SM and Bauer L
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25(6), 1849-1856 (1988)
4-Dimethylaminobutyraldehyde diethyl acetal
FENG R-l, et al.
JOURNAL-SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NATURAL SCIENCE, 5 (2011)
L Lee et al.
Cancer research, 41(10), 3992-3994 (1981-10-01)
Using a method for nitrosamine analysis that gives high recovery values and that is free from artifactual synthesis of nitrosamines, we have shown that human feces do not contain volatile nitrosamines (detection limit, 0.1 to 0.5 microgram/kg). We also showed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
388246-4X25ML4061837672798
388246-100ML4061837672781
388246-25ML