Merck
387843
Sigma-Aldrich
5-Bromopentyl acetate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)5Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)