Merck
387614
Sigma-Aldrich
Ethylene oxide
≥99.5%
Synonim(y):
Oxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
Beilstein:
102378
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Klucz InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethylene oxide is generally synthesized by chlorohydrine process and direct oxidation of ethylene with air, catalyzed by silver(Ag).
Ethylene oxide serves as a starting material to produce ethylene glycols, surfactants, emulsifiers, and polyurethane foams.
Zastosowanie
Ethylene oxide can be used as a precursor to synthesize:
  • Poly(ethylene oxides) and poly(ethyleneglycol)s.
  • Ethylene carbonate via coupling reaction with CO2 catalyzed by imidazolium zinc tetrahalides.;
  • α,ω-heterodifunctionalized poly(ethylene oxide)s using organocatalyst N-heterocyclic carbenes via ring-opening polymerization.
Opakowanie
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
zawór wylotowy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Surface active ethylene oxide adducts (2013)
Non-fouling surfaces produced by gas phase pulsed plasma polymerization of an ultra low molecular weight ethylene oxide containing monomer
Wu YJ, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 18(3-4), 235-248 (2000)
Imidazolium zinc tetrahalide-catalyzed coupling reaction of CO2 and ethylene oxide or propylene oxide
Kim HS, et al.
J. Catal., 220(1), 44-46 (2003)
N-heterocyclic carbene-organocatalyzed ring-opening polymerization of ethylene oxide in the presence of alcohols or trimethylsilyl nucleophiles as chain moderators for the synthesis of α, ω-heterodifunctionalized poly (ethylene oxide)s
Raynaud J, et al.
Macromolecules, 43(6), 2814-2823 (2010)
Multifunctional Poly (ethylene glycol)s
Obermeier B, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(35), 7988-7997 (2011)