Kluczowe dokumenty
383287
Zirconium(IV) silicate
−325 mesh
Synonim(y):
Zirconium(IV) silicon oxide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: zirconium
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
[Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.Zr/c1-5(2,3)4;/q-4;+4
Klucz InChI
GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.