Merck
381829
Sigma-Aldrich
Diphosphoryl chloride
97%
Synonim(y):
Diphosphoric tetrachloride, Pyrophosphoric tetrachloride, Pyrophosphoryl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2P(O)OP(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
bp
90 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
Klucz InChI
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful reagent for the Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions of nucleophilic aromatic compounds.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 49, 4015-4015 (1993)