Kluczowe dokumenty
380776
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane
98%
Synonim(y):
1,1,1-Tris(chloromethyl)ethane
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)