Kluczowe dokumenty
376523
3-(2-Bromoethyl)indole
97%
Synonim(y):
1-bromo-2-(3-indolilo)etan, 3-(2-bromoetylo)-1H-indol, 3-(bromoetylo)-1H-indol, Bromek 2-(3-indolilo)etylu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
97-99 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2
Klucz InChI
NTLAICDKHHQUGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pochodne β-karboliny
- Bromek 6,7-dihydro-12H-indolo[2,3-a]pirydynokoliny
- N-(2-(3-indolyl)ethyl)aza-12-crown-4
- N-(2-(3-Indolyl)ethyl)aza-15-crown-5
- N-(2-(3-Indolyl)ethyl)aza-18-crown-6
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?