Merck
376361
Sigma-Aldrich
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Beilstein:
4668587
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
zawiera
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
tw
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
gęstość
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter