Kluczowe dokumenty
375152
Benzeneselenol
97%
Synonim(y):
Phenyl selenol, Phenyl selenomercaptan, Selenophenol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.616 (lit.)
bp
71-72 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[SeH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Se/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
WDODWFPDZYSKIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?