Key Documents
374350
Tridodecylmethylammonium iodide
97%
Synonim(y):
Methyltridodecylammonium iodide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
106-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.HI/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JRLISGAUAJZAGL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- As a triple-chained cationic surfactant.
- to prepapre glucose oxidase enzyme immobilized iodide electrode for the detection of glucose concentration.
- As a cationic phase-transfer catalyst in the oxidation of hydrocarbons by O2.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?