Key Documents
223220
Thiocarbohydrazide
98%
Synonim(y):
Thiocarbonyldihydrazide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
171-174 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
thiourea
ciąg SMILES
NNC(=S)NN
InChI
1S/CH6N4S/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Review of transition metal complexes with thiocarbohydrazides: This comprehensive review discusses the coordination chemistry of thiocarbohydrazides with various metals, highlighting their relevance in the synthesis of complex metal compounds used in catalysis and pharmaceutical research (Aly et al., 2023).
- Pd-doped nanocomposites for organometallic catalysis: Thiocarbohydrazide was employed in the fabrication of Pd-doped SBA-15 nanocomposites, applied as catalysts in the synthesis of organometallic compounds, showcasing its utility as a catalyst support material (Kalhor and Dadras, 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?