Merck
357707
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NNHCSN(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
153 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydrazine
thiourea
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)C(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-6(2)3(7)5-4/h4H2,1-2H3,(H,5,7)
Klucz InChI
FCPHVJQWZFNNKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4-dimetylo-3-tiosemikarbazyd jest alkilową pochodną tiosemikarbazydu. Struktura 4,4-dimetylo-3-tiosemikarbazydu w roztworze została zbadana metodami NMR, a w stanie stałym metodami IR i krystalografii rentgenowskiej.
Zastosowanie
4,4-dimetylo-3-tiosemikarbazyd może być stosowany jako dodatek chemiczny do badania hamowania korozji stali miękkiej w warunkach kwaśnych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structures of anti, Z-4, 4-dimethyl-3-thiosemicarbazide, syn, E, Z-2, 4-dimethyl-3-thiosemicarbazide and syn, E-1-cyclopentano-3-thiosemicarbazone.
Valente EJ, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 28(1), 27-33 (1998)
Molecular dynamics and quantum chemical calculation studies on 4, 4-dimethyl-3-thiosemicarbazide as corrosion inhibitor in 2.5 MH< sub> 2</sub> SO< sub> 4</sub>.
Musa AY, et al.
Materials Chemistry and Physics, 129(1), 660-665 (2011)
Fang Xie et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry (2018-07-15)
Copper 8-hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde-thiosemicarbazide complex (CuHQTS) is a copper complex with strong anticancer activity against cisplatin-resistant neuroblastoma and prostate cancer cells in vitro by cell proliferation assay or fluorescent microscopic imaging. This study aimed to evaluate anti-prostate cancer activity of CuHQTS in
Liang Tian et al.
Biosensors & bioelectronics, 110, 110-117 (2018-04-01)
Enzyme mimics have been developed for bioassay of nucleic acids, with some of them involving complicated labeling. Herein, we report a label-free bioassay for ultrasensitive electronic determination of microRNA at an ultralow concentration based on target-triggered long-range self-assembly DNA-based hybridization
Franco Bisceglie et al.
Metallomics : integrated biometal science, 8(12), 1255-1265 (2016-11-15)
A comparative study between two bisthiosemicarbazones, 2,3-butanedione bis(4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazone) and 2,3-butanedione bis(2-methyl-3-thiosemicarbazone), and their copper(ii) complexes is reported. The four compounds have been tested on a leukemia cell line U937 (p53-null) and on an adenocarcinoma cell line A549. The study includes