Merck
235954
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium iodide
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)4N(I)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.26
Beilstein:
3567386
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Postać
solid
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HI/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
GKXDJYKZFZVASJ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexey A Sysoev et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 22(6), 289-296 (2016-12-03)
An ion mobility time-of-flight mass spectrometry (IM-TOFMS)-based method has been preliminarily investigated for the identification of triphenylmethane ballpoint pen dyes on paper. The dyes were sampled from one-year-old ballpoint pen ink entries. The entries were written on paper documents stored
Hui Wang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(32), 20636-20646 (2015-07-24)
The (13)C NMR chemical shift moving upfield indicates the main model of π-holeX(-) bond between cyanuric chloride/1,3,5-triazine (3ClN/3N), which possess both the π-hole and σ-hole, and X(-). (13)C NMR and UV absorption titration in acetonitrile confirmed that the bonding abilities