Key Documents
372757
Fluorosilicic acid solution
20-25 wt. % in H2O
Synonim(y):
Dihydrogen hexafluorosilicate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
20-25 wt. % in H2O
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
F[H].F[H].F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
Klucz InChI
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?