Kluczowe dokumenty
200956
Hexafluorophosphoric acid solution
~55 wt. % in H2O
Synonim(y):
Hydrogen hexafluorophosphate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
stężenie
~55 wt. % in H2O
gęstość
1.651 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F.FP(F)(F)(F)F
InChI
1S/F5P.FH/c1-6(2,3,4)5;/h;1H
Klucz InChI
OQWOLAMXNGPSQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.