Merck
372293
Sigma-Aldrich
Benzo-18-crown-6
98%
Synonim(y):
18-Benzo-6-crown ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecin, 2,3-Benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2-ene, Benzo18C6, Monobenzo-18-crown-6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
Beilstein:
1626123
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
42-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCCOCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C16H24O6/c1-2-4-16-15(3-1)21-13-11-19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-12-14-22-16/h1-4H,5-14H2
Klucz InChI
DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Elsayed M Zahran et al.
The Analyst, 142(17), 3241-3249 (2017-08-11)
Electrospray ionization mass spectrometry ESI-MS is a powerful technique for the characterization of macromolecules and their noncovalent binding with guest ions. We herein evaluate the feasibility of using ESI-MS as a screening tool for predicting potentiometric selectivities of ionophores. Ion-selective
Shinzo Kagabu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(11), 2947-2948 (2009-05-05)
Imidacloprid (IMI) derivatives conjugated with benzo-15-crown-5 and benzo-18-crown-6 structures, applied for the first time to explore novel insecticidal molecule, elicited strong excitatory toxic signs to the house flies and stunningly exhibited three to five times higher insecticidal activity than that