Merck
368857
Sigma-Aldrich
p-Tolyl ether
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C6H4)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
bp
285 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Oc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid-State 13C NMR, X-ray, and Quantum Mechanical Studies of the Carbon Chemical Shifts Tensors of p-Tolyl Ether.
Facelli JC, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(47), 12186-12190 (1994)
XII.-Substituted diaryl ethers. Part I. Di-p-tolyl ether.
BoydaBarrett HS.
Journal of the Chemical Society, 67-73 (1927)
Anders Lennartson et al.
Chirality, 27(7), 425-429 (2015-06-03)
We studied the spontaneous formation of chiral crystals of four diaryl ethers, 3-phenoxybenzaldehyde, 1; 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene, 2; di(4-aminophenyl) ether, 3; and di(p-tolyl) ether, 4. Compounds 1, 3, and 4 form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of