Merck
368032
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenethylamine
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.51 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
NCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Klucz InChI
RIKUOLJPJNVTEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluorophenethylamine is an amine.
Zastosowanie
2-Fluorophenethylamine may be used in the synthesis of ethyl 2-cyano-3-(N-2-fluorophenethylamino)-3-methythioacrylate. It may be used for the derivatization of methoxybenzaldehyde polystyrene resin.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Dax et al.
Current medicinal chemistry, 6(3), 255-270 (1999-04-29)
Solid-phase organic synthesis, particularly when used in conjunction with combinatorial techniques, is emerging as a revolutionary technology in chemistry. Multi-component reaction systems are particularly valued because several elements of diversity can be introduced in a single transformation thereby expanding the
Synthesis and bioactivity of Ethyl 2-Cyano-3-methylthio-3-(N-2-Fluorophenethylamino) Acrylates.
ZHOU J-K, et al.
Journal of Guizhou Educational Institute, 017-017 (2007)