Merck
363839
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-p-toluenesulfonamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
121-123 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-9-5-7-10(8-6-9)18(15,16)13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Klucz InChI
DUTLOVSBVBGNDM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-(tert-Butoxycarbonyl)-p-toluenesulfonamide is a N-substituted sulphonamide and its reaction with N-trityl L-serine esters under Mitsunobu reaction conditions is reported. It can be directly coupled with primary, secondary and allylic alcohols under Mitsunobu conditions to afford various sulfonyl-protected amines.
Zastosowanie
N-(tert-butoksykarbonylo)-p-toluenosulfonamid może być stosowany do otrzymywania amidu enyny, prekursora reakcji Pausona-Khanda.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 30, 5709-5709 (1989)
Use of the Mitsunobu reaction in the synthesis of orthogonally protected a, ?-diaminopropionic acids.
Kelleher F.
Tetrahedron Letters, 48(28), 4879-4882 (2007)
Toshio Honda et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6541-6547 (2007-07-31)
Diastereoselective formal synthesis of a monoterpene alkaloid, (-)-incarvilline, the key intermediate for the synthesis of (-)-incarvillateine, was achieved by using an intramolecular Pauson-Khand reaction of (S)-N-[(E)-2-butenyl]-N-(3-butynyl-2-methoxymethoxy)-p-toluenesulfonamide as a key step.