Merck
360724
Sigma-Aldrich
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane
97%
Synonim(y):
4,4′-Difluorobenzhydryl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(FC6H4)2CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.557 (lit.)
tw
126-128 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
Klucz InChI
FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane may be used in the synthesis of 1-(bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-(3-(piperidin-4-yl)propyl) piperidine.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Vinaya et al.
Archives of pharmacal research, 32(1), 33-41 (2009-02-03)
Several 1-benzhydryl-sulfonyl-4-(3-(piperidin-4-yl)propyl)piperidine derivatives 8(a-j) were prepared by the treatment of substituted benzhydryl chlorides with 4-(3-(piperidin-4-yl)propyl)piperidine followed by N-sulfonation with sulfonyl chlorides in the presence of dry methylene dichloride and triethyl amine. The synthesized compounds were characterized by (1)H-NMR, IR, and
Synthesis of Novel 1-benzhydryl-4-(3-(piperidin-4-yl) propyl) Piperidine Sulfonamides as Anticonvulsant Agents.
Vinaya K, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(2), 109-115 (2010)