Merck
222682
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)methanol
98%
Synonim(y):
4,4′-Difluorobenzhydrol, Bis(4-fluorophenyl) carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
(FC6H4)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
143 °C/3 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H10F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13,16H
Klucz InChI
WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis(4-fluorofenylo)metanol jest jednym z produktów rozkładu chlorowodorku flunaryzyny (FLZ).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dina T El-Sherbiny et al.
Journal of separation science, 28(2), 197-202 (2005-03-10)
The separation of flunarizine hydrochloride (FLZ) and five of its degradation products--1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, 4-oxide (A), bis(4-fluorophenyl)methanone (B), bis(4-fluorophenyl)methanol (C), 1-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine(D), and 1-[bis-4-fluorophenyl) methyl] piperazine (E)--could be accomplished by reversed phase liquid chromatography using either micellar or microemulsion mobile phases. Cyanopropyl-bonded stationary