Kluczowe dokumenty
358738
Tetraoctadecylammonium bromide
98%
Synonim(y):
Bromek tetrastearyloamoniowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H148N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69-73(70-66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,71-67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)72-68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-72H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BUXYZRAZWWVKDS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- W syntezie zmodyfikowanego montmorylonitu (MMT) o nazwie C72N-MMT, który może być stosowany do przygotowania materiałów nanokompozytowych na bazie białek.
- Jako dodatek do stabilizacji ciekłokrystalicznych faz niebieskich do zastosowań optoelektronicznych i fotonicznych.
- Jako związek modelowy w badaniu wpływu czwartorzędowych soli amoniowych w membranach polimerowych na funkcjonowanie elektrod jonoselektywnych.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?