Merck
357758
Sigma-Aldrich
Methyl thiosalicylate
97%
Synonim(y):
Methyl 2-mercaptobenzoate
About This Item
Wzór liniowy:
HSC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
bp
98-100 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1S
InChI
1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tiosalicylan metylu może być korzystny w zapobieganiu toksyczności wywołanej rtęcią.
Zastosowanie
Tiosalicylan metylu może być stosowany:
  • w syntezie tioksantonu, wydajnego enancjoselektywnego organokatalizatora dla wewnątrzcząsteczkowej reakcji [2+2] fotocykloaddycji
  • jako anionowy ligand bidentny, w otrzymywaniu kompleksów typu ′2+1′ [(99m)Tc]-trójkarbonylo-technetu(I) i [(188)Re]-trójkarbonylo-renu(I)
  • w syntezie szeregu pochodnych benzizotiazolonu
  • w syntezie nowego fuzowanego związku benzoheterocyklicznego, [1]benzotieno[3,2-b]furanu
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Arkaitz Correa et al.
Organic letters, 8(21), 4811-4813 (2006-10-06)
[reaction: see text] The synthesis of a series of benzisothiazolone derivatives starting from the readily available methyl thiosalicylate is presented. The key cyclization step features the formation of a N-acylnitrenium ion, generated by the hypervalent iodine reagent PIFA, and its
Rafael Alonso et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(17), 4368-4371 (2014-03-22)
Thioxanthone 1, which was synthesized in a concise fashion from methyl thiosalicylate, exhibits a significant absorption in the visible light region. It allows for an efficient enantioselective catalysis of intramolecular [2+2] photocycloaddition reactions presumably by triplet energy transfer.
S Asadi et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 23(4), 1015-1020 (2011-01-20)
HgCl2 is a known environemental neurotoxin, but is also used as preservative in vaccines as thimerosal containing ethyl mercury covalently linked to thiosalicylate. We recently reported that mercury choloride (HgCl(2)) can stimulate human mast cells to release vascular endothelial growth
Synthesis of [1] Benzothieno [3, 2-b] furan-A New Fused Benzoheterocyclic System.
Svoboda J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 58(12), 2983-2986 (1993)
Przemysław Koźmiński et al.
Nuclear medicine and biology, 42(1), 28-37 (2014-09-15)
Ghrelin is an endogenous hormone present in blood. It is released from the oxyntic cells (X/A-like cells) of the stomach and fundus and can exist in two forms: as an acylated and des-acylated ghrelin. Ghrelin is an endogenous ligand of
Produkty
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.