Merck
357642
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butylacetophenone
97%
Synonim(y):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-tert-butyloacetofenon jest para-podstawionym acetofenonem.
Zastosowanie
4′-tert-butyloacetofenon może być wykorzystany w syntezie pochodnych 2-pirydonu, a ich widma fluorescencyjne zostały ocenione.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)