Kluczowe dokumenty
343870
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-3-6(4-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-bromo-3-(trifluorometoksy)benzen ulega reakcji Dielsa-Aldera z diizopropyloamidem litu (LDA) w THF i furanie, dając odpowiednie 1,4-dihydro-1,4-epoksy-5- lub 6-(trifluorometoksy)naftaleny.
Zastosowanie
1-Bromo-3-(trifluorometoksy)benzen może być stosowany do otrzymywania 1,2-dehydro-3-(trifluorometoksy)benzenu. Może być użyty w syntezie nowego atropisomerycznego liganda difosfinowego(S)-CF3O-BiPhep[2,2′-bis(difenylofosfino)-6,6′-ditrifluorometoksy-1,1′-bifenylu].
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
A new electronically deficient atropisomeric diphosphine ligand (S)-CF3O-BiPhep and its application in asymmetric hydrogenation.
Zhang D-Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(20), 2556-2559 (2012)
The use of arynes in organic synthesis.
Pellissier H and Santelli M.
Tetrahedron, 59(6), 701-730 (2003)
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 21, 3991-3997 (2001)