Merck
343552
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxy-2-butanone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OCH3)2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
tw
145-146 °C (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(C)(OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)6(2,8-3)9-4/h1-4H3
Klucz InChI
UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,3-Dimethoxy-2-butanone is a biacetyl monoketal.
Zastosowanie
3,3-Dimethoxy-2-butanone may be used as starting reagent in the synthesis of 6-acety1-l,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid. It may be used in the preparation of 4,4-dimethoxy-3-oxo-1-phenyl-1-pentene.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An efficient synthesis and mechanism of formation of 6-acetyl-1, 2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid.
Sanchez JP.
Tetrahedron, 46(23), 7693-7698 (1990)
Magnesium Methoxide Cyclization of Biacetyl Derivatives1.
Muxfeldt H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(10), 3573-3574 (1965)