Kluczowe dokumenty
343412
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid
97%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
134-136 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
FDKLLWKMYAMLIF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?