Merck
342378
Sigma-Aldrich
Indium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3In · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.95 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
skład
Degree of hydration, ≤5
przydatność reakcji
core: indium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
SQICIVBFTIHIQQ-UHFFFAOYSA-K
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.