Merck
341894
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide solution
3.0 M in methylene chloride
About This Item
Wzór liniowy:
BrCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.92
Beilstein:
1697296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Formularz
liquid
stężenie
3.0 M in methylene chloride
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
gęstość
1.443 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Klucz InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyanogen bromide solution induces template-guided condensation of oligonucleotides only in the presence of N-substituted morpholines.Mechanism of the phosphomonoester group activation by cyanogen bromide in N-substituted morpholine buffers is investigated.
Zastosowanie
Cyanogen bromide (CNBr) solution may be used in the cyanogen bromide method for covalent immobilization of trypsin onto poly(2-hydroxyethyl methacrylate)/ polystyrene composite microspheres. It may be used in the preparation of CNBr-activated diol-silica, useful as silica support in HPLC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luis A Jurado et al.
Journal of chromatography. A, 971(1-2), 95-104 (2002-09-28)
To obtain silica supports for high-performance affinity chromatography, a method of preparing CNBr-activated diol-silica under anhydrous conditions was developed. Activation of the silane-derived hydroxyls with cyanogen bromide and triethylamine was optimized and demonstrated to efficiently couple several amino ligands (tryptophan
Z A Shabarova et al.
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 27(5-6), 555-566 (2001-09-07)
Cyanogen bromide has been found to induce the template-guided condensation of oligonucleotides only in the presence of N-substituted morpholines. Based on 31P, 1H and 13C NMR spectroscopy data, the mechanism of the phosphomonoester group activation by cyanogen bromide in N-substituted
Covalent immobilization of trypsin onto poly (2-hydroxyethyl methacrylate)/polystyrene composite microspheres by cyanogen bromide method and its enzymatic activity.
Okubo M, et al.
Colloid and Polymer Science, 265(11), 957-964 (1987)
Bart Vanelslander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(7), 2412-2417 (2012-02-07)
The spatial organization of biofilms is strongly regulated by chemical cues released by settling organisms. However, the exact nature of these interactions and the repertoire of chemical cues and signals that micro-organisms produce and exude in response to the presence
Deborah Negrão-Corrêa et al.
PloS one, 9(2), e88042-e88042 (2014-02-08)
Studies in murine models and human populations have indicated that the collagen-rich granulomatous response against parasite eggs trapped in the liver is associated with the development of severe hepatosplenic schistosomiasis, characterized by periportal fibrosis and portal hypertension. The role of